Documentos Principais
PHL82463
Ajmalicine
phyproof® Reference Substance
Sinônimo(s):
δ-Yohimbine, Py-Tetrahydroserpentine, Raubasine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C21H24N2O3
Número CAS:
Peso molecular:
352.43
Beilstein:
97268
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
primary reference standard
linha de produto
phyproof® Reference Substance
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
fabricante/nome comercial
PhytoLab
pf
~258 °C (dec.)
aplicação(ões)
food and beverages
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
N21[C@@H](C[C@H]5[C@@H]([C@@H](OC=C5C(=O)OC)C)C2)c3[nH]c4c(c3CC1)cccc4
InChI
1S/C21H24N2O3/c1-12-16-10-23-8-7-14-13-5-3-4-6-18(13)22-20(14)19(23)9-15(16)17(11-26-12)21(24)25-2/h3-6,11-12,15-16,19,22H,7-10H2,1-2H3/t12-,15-,16+,19-/m0/s1
chave InChI
GRTOGORTSDXSFK-XJTZBENFSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informações legais
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)