42575
Dehydrocostus lactone
analytical standard
Sinônimo(s):
(−)-Dehydrocostus lactone; Dehydrocostus lactone; Epiligulyl oxide, (3aS,6aR,9aR,9bS)-Decahydro-3,6,9-tris(methylene)-azuleno[4,5-b]furan-2(3H)-one, Dehydro-costus lactone (6CI,7CI), Dehydrocostuslactone, Guaia-4(15),10(14),11(13)-trien-12-oic acid, 6alpha-hydroxy-, gamma-lactone, [3aS-(3aα,6aα,9aα,9bβ)]-Decahydro-3,6,9-tris(methylene)-azuleno[4,5-b]furan-2(3H)-one
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (GC)
atividade óptica
[α]/D -14.0±3.0°, c = 1 in chloroform
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
Impurezas
≤2.0% water
Formato
neat
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
C=C1CC[C@@]2([H])C(CC[C@@H]3[C@H](OC(C3=C)=O)[C@]21[H])=C
InChI
1S/C15H18O2/c1-8-4-7-12-10(3)15(16)17-14(12)13-9(2)5-6-11(8)13/h11-14H,1-7H2/t11-,12-,13-,14-/m0/s1
chave InChI
NETSQGRTUNRXEO-XUXIUFHCSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?