PHL89611
Costunolide
phyproof® Reference Substance
About This Item
Produtos recomendados
grau
primary reference standard
linha de produto
phyproof® Reference Substance
Ensaio
≥90.0% (HPLC)
fabricante/nome comercial
PhytoLab
aplicação(ões)
food and beverages
formato
neat
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
C\C1=C/CC\C(C)=C\[C@H]2OC(=O)C(=C)[C@@H]2CC1
InChI
1S/C15H20O2/c1-10-5-4-6-11(2)9-14-13(8-7-10)12(3)15(16)17-14/h5,9,13-14H,3-4,6-8H2,1-2H3/b10-5+,11-9+/t13-,14+/m0/s1
chave InChI
HRYLQFBHBWLLLL-AHNJNIBGSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)