74332
Diazinon-(diethyl-d10)
PESTANAL®, analytical standard
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
pureza isotópica
≥95 atom % D
linha de produto
PESTANAL®
Ensaio
≥97.5% (GC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
índice de refração
n20/D 1.4978 (lit.)
p.e.
83-84 °C/0.002 mmHg (lit.)
aplicação(ões)
agriculture
environmental
Formato
neat
alteração de massa
M+10
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])OP(=S)(Oc1cc(C)nc(n1)C(C)C)OC([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C12H21N2O3PS/c1-6-15-18(19,16-7-2)17-11-8-10(5)13-12(14-11)9(3)4/h8-9H,6-7H2,1-5H3/i1D3,2D3,6D2,7D2
chave InChI
FHIVAFMUCKRCQO-HXOHQZFQSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
112.8 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?