677345
1,2,4-Trimethylcyclohexane, mixture of isomers
97%
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.433 (lit.)
p.e.
141-143 °C (lit.)
densidade
0.786 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC1CCC(C)C(C)C1
InChI
1S/C9H18/c1-7-4-5-8(2)9(3)6-7/h7-9H,4-6H2,1-3H3
chave InChI
VCJPCEVERINRSG-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
66.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
19 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?