Documentos Principais
668990
Sigma-Aldrich
Tris(diethylamido)(tert-butylimido)tantalum(V)
packaged for use in deposition systems
Sinônimo(s):
TBTDET, Tris(diethylamino)(tert-butylimino)tantalum(V)
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)3CNTa(N(C2H5)2)3
Número CAS:
Peso molecular:
468.46
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
≥99.99% (trace metals analysis)
Formulário
liquid
adequação da reação
core: tantalum
densidade
1.252 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCN(CC)[Ta](=NC(C)(C)C)(N(CC)CC)N(CC)CC
InChI
1S/C4H9N.3C4H10N.Ta/c1-4(2,3)5;3*1-3-5-4-2;/h1-3H3;3*3-4H2,1-2H3;/q;3*-1;+3
chave InChI
YYKBKTFUORICGA-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Atomic number of base material: 73 Tantalum
Pictogramas
FlameCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Código de classe de armazenamento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
114.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
46 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Artigos
igma-Aldrich.com presents an article regarding the savannah ALD system - an excellent tool for atomic layer deposition.
A hard disk drive (HDD) is a data storage device that stores digital information by magnetizing nanosized magnets on flat disks and retrieves data by sensing the resulting magnetic field.
High Purity Metalorganic Precursors for CPV Device Fabrication
The properties of many devices are limited by the intrinsic properties of the materials that compose them.