669008
Tetrakis(dimethylamido)titanium(IV)
packaged for use in deposition systems
Sinônimo(s):
TDMAT, Tetrakis(dimethylamino)titanium(IV)
Ensaio
99.999% (trace metals analysis)
Formulário
liquid
adequação da reação
core: titanium
p.e.
50 °C/0.5 mmHg (lit.)
densidade
0.947 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CN(C)[Ti](N(C)C)(N(C)C)N(C)C
InChI
1S/4C2H6N.Ti/c4*1-3-2;/h4*1-2H3;/q4*-1;+4
chave InChI
MNWRORMXBIWXCI-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
-22.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-30 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Artigos
igma-Aldrich.com presents an article regarding the savannah ALD system - an excellent tool for atomic layer deposition.
Dye-Sensitized and Perovskite Solar Cells: Interface Engineering by Atomic Layer Deposition
High Purity Metalorganic Precursors for CPV Device Fabrication
Nanomaterials are considered a route to the innovations required for large-scale implementation of renewable energy technologies in society to make our life sustainable.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
669008-25G | 4061832734897 |