725544
Tetrakis(ethylmethylamido)hafnium(IV)
packaged for use in deposition systems
Sinônimo(s):
TEMAH, Tetrakis(ethylmethylamino)hafnium(IV)
About This Item
Produtos recomendados
forma
liquid
adequação da reação
core: hafnium
reagent type: catalyst
pb
78 °C/0.01 mmHg (lit.)
pf
<-50 °C
densidade
1.324 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCN(C)[Hf](N(C)CC)(N(C)CC)N(C)CC
InChI
1S/4C3H8N.Hf/c4*1-3-4-2;/h4*3H2,1-2H3;/q4*-1;+4
chave InChI
NPEOKFBCHNGLJD-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
TEMAH is well-suited for ALD because its adsorption is self-limiting on a number of substrates including glass, indium-tin oxide(ITO), Si(100), and two-dimensional materials like MoS2. TEMAH also conveniently reacts with either water or ozone as the oxygen-source in the ALD process.
Características e benefícios
- Steel cylinder connected to 316 stainless steelball-valve
- 1/4 inch male Swagelok VCR connections
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
Órgãos-alvo
Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
51.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
11 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
igma-Aldrich.com presents an article regarding the savannah ALD system - an excellent tool for atomic layer deposition.
High Purity Metalorganic Precursors for CPV Device Fabrication
The properties of many devices are limited by the intrinsic properties of the materials that compose them.