Key Documents
725528
Sigma-Aldrich
Tetrakis(ethylmethylamido)zirconium(IV)
packaged for use in deposition systems
Sinônimo(s):
TEMAZ, Tetrakis(ethylmethylamino)zirconium(IV)
About This Item
Fórmula linear:
Zr(NCH3C2H5)4
Número CAS:
Peso molecular:
323.63
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
forma
liquid
adequação da reação
core: zirconium
reagent type: catalyst
pb
81 °C/0.1 mmHg (lit.)
densidade
1.049 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCN(C)[Zr](N(C)CC)(N(C)CC)N(C)CC
InChI
1S/4C3H8N.Zr/c4*1-3-4-2;/h4*3H2,1-2H3;/q4*-1;+4
chave InChI
SRLSISLWUNZOOB-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Atomic number of base material: 40 Zirconium
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3 - Water-react 2
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
50.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
10 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Won, S-J.; Kim, J-Y.; Choi, G-J.; Heo, J.; Hwang, C. S.; Kim, H.
Journal of Materials Chemistry, 21, 4374-4374 (2009)
Artigos
igma-Aldrich.com presents an article regarding the savannah ALD system - an excellent tool for atomic layer deposition.
Dye-Sensitized and Perovskite Solar Cells: Interface Engineering by Atomic Layer Deposition
High Purity Metalorganic Precursors for CPV Device Fabrication
Nanomaterials are considered a route to the innovations required for large-scale implementation of renewable energy technologies in society to make our life sustainable.
Ver tudo