521280
Tris(diethylamido)(tert-butylimido)tantalum(V)
99%, ≥99.99% trace metals basis
Sinônimo(s):
TBTDET, Tris(diethylamino)(tert-butylimino)tantalum(V)
Ensaio
≥99.99% trace metals basis
99%
Formulário
liquid
adequação da reação
core: tantalum
reagent type: catalyst
densidade
1.252 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCN(CC)[Ta](=NC(C)(C)C)(N(CC)CC)N(CC)CC
InChI
1S/C4H9N.3C4H10N.Ta/c1-4(2,3)5;3*1-3-5-4-2;/h1-3H3;3*3-4H2,1-2H3;/q;3*-1;+3
chave InChI
YYKBKTFUORICGA-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
acessório
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Código de classe de armazenamento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
114.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
46 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Artigos
High Purity Metalorganic Precursors for CPV Device Fabrication