Key Documents
751774
Sigma-Aldrich
Tris(diethylamido)(tert-butylimido)niobium(V)
packaged for use in deposition systems
Sinônimo(s):
(tert)-Butyliminotris(diethylamino)niobium, tris(N-ethylethanaminato)[2-methyl-2-propanaminato(2-)]-niobium, t-Butylimido tris(diethylamido)niobium(V)
About This Item
Fórmula linear:
((CH3)6N)3NbN(CH3)3
Número CAS:
Peso molecular:
380.41
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
forma
liquid
adequação da reação
core: niobium
densidade
1.015 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
CCN(CC)[Nb](=NC(C)(C)C)(N(CC)CC)N(CC)CC
InChI
1S/C4H9N.3C4H10N.Nb/c1-4(2,3)5;3*1-3-5-4-2;/h1-3H3;3*3-4H2,1-2H3;/q;3*-1;+3
chave InChI
CBCDPJRPMPTFKA-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3 - Water-react 2
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
26.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-3 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Arne Baunemann et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 28(28), 3715-3722 (2008-07-11)
Novel mixed amido/imido/guanidinato complexes of niobium are reported. The complexes were synthesized by insertion of two equivalents of di-isopropylcarbodiimide (i-Pr-cdi) or bis-cyclohexylcarbodiimide (Cy-cdi) respectively, into the niobium-amido bonds of [Nb(NR(2))(3)(N-t-Bu)] (, R = Me; , R = Et) starting out
Chiu; J.-T.; et al
J. Chin. Chem. Soc., 45, 355-355 (1998)
Thiede; T.B.; et al
Chem. Vap. Deposition, 15, 334-334 (2009)
Thiede; T.; et al
Electrochemical Society Transactions, 16, 229-229 (2008)
Artigos
The properties of many devices are limited by the intrinsic properties of the materials that compose them.