Documentos Principais
616605
Sigma-Aldrich
4-Methoxybenz-2-d1-aldehyde
98 atom % D
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8DH7O2
Peso molecular:
137.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352114
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
98 atom % D
p.e.
248 °C (lit.)
densidade
1.127 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
[2H]c1cc(OC)ccc1C=O
InChI
1S/C8H8O2/c1-10-8-4-2-7(6-9)3-5-8/h2-6H,1H3/i2D
chave InChI
ZRSNZINYAWTAHE-VMNATFBRSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)