SYNS211444
Synthware™ double oblique PTFE stopcock plug
bore size 4 mm, Plug Size: 14.4/44
Sinônimo(s):
Synthware S211444, t-shape stopcock plug
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
Produtos recomendados
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Synthware S211444
tamanho do furo
4 mm
Descrição geral
Synthware™ double oblique bore stopcock has diagonal, parallel bores that allow the connection of a single stem to both stems on the opposite side.
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)