SIK4522-20
11-Acetateundecyltrimethoxysilane
≥95%
Ensaio
≥95%
forma
liquid (colorless)
prazo de validade
3 years under the recommended conditions
Aplicação
This coupling agent is a "masked hydroxyl function" deprotected after deposition with acidic aqueous or acidic aqueous ethanol.
Informações legais
Product of SiKEMIA
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)