Documentos Principais
SYNS181530
Synthware straight bore PTFE stopcock plug
bore size 4 mm, Plug Size: 15.2/30
Sinônimo(s):
Synthware S181530
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Synthware S181530
tamanho do furo
4 mm
Descrição geral
This replacement kit is complete with one PTFE plug (1:5 taper), one PTFE washer, one O-ring.
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)