Documentos Principais
SYNS101502
Synthware straight bore PTFE stopcock
bore size 2 mm, O.D. 8 mm stem, plug size: 11/25
Sinônimo(s):
Synthware S101502
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Synthware S101502
tamanho do furo
2 mm
Descrição geral
With 1:5 PTFE plug and a threaded pressure nut. Stopcock barrels are polished to prevent PTFE plug from scratch.
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)