SYNS101506
Synthware™ straight bore PTFE stopcock
bore size 6 mm, O.D. 12 mm stem, Plug Size: 16/35
Sinônimo(s):
Synthware S101506
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
Produtos recomendados
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Synthware S101506
tamanho do furo
6 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
With 1:5 PTFE plug and a threaded pressure nut. Stopcock barrels are polished to prevent PTFE plug from scratch.
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SYNS101506-1EA | 4061832187938 |