Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
63-67 °C
grupo funcional
imine
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc(cc1)\C=N\c2ccccc2
InChI
1S/C14H13NO/c1-16-14-9-7-12(8-10-14)11-15-13-5-3-2-4-6-13/h2-11H,1H3/b15-11+
chave InChI
MSWPGMRTURVKRJ-RVDMUPIBSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)