Documentos Principais
597651
Sigma-Aldrich
2-Ethynylaniline
98%
Sinônimo(s):
(o-Aminophenyl)acetylene, 2-Aminophenylacetylene, 2-Aminophenylethyne, 2-Ethynylbenzenamine, 2-Ethynylphenylamine, o-Ethynylaniline
About This Item
Fórmula linear:
HC≡CC6H4NH2
Número CAS:
Peso molecular:
117.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
98%
índice de refração
n20/D 1.6200 (lit.)
p.e.
229-230 °C (lit.)
densidade
1.030 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Nc1ccccc1C#C
InChI
1S/C8H7N/c1-2-7-5-3-4-6-8(7)9/h1,3-6H,9H2
chave InChI
ALQPJHSFIXARGX-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
208.9 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
98.3 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 7
1 of 7
James M Stubbs et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 48(22), 7928-7937 (2019-05-16)
A series of [Ru(Cp/Cp*)(PR2NR'2)(MeCN)]PF6 complexes were prepared, in which the steric and electronic properties of the primary coordination sphere were varied (R = Ph, t-Bu, Bn; and Cp vs. Cp*). These complexes were catalytically active in the cyclization of alkyne