510963
2-[(Trimethylsilyl)ethynyl]aniline
97%
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)3SiC≡CC6H4NH2
Número CAS:
Peso molecular:
189.33
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Produtos recomendados
Nível de qualidade
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.564 (lit.)
p.e.
120 °C/0.1 mmHg (lit.)
densidade
0.94 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C[Si](C)(C)C#Cc1ccccc1N
InChI
1S/C11H15NSi/c1-13(2,3)9-8-10-6-4-5-7-11(10)12/h4-7H,12H2,1-3H3
chave InChI
ISXSBRZDPKQYSC-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
2-[(Trimethylsilyl)ethynyl]aniline is a 2-ethynylaniline derivative that can be prepared by the palladium-catalyzed reaction between 2-bromonitrobenzene and trimethylsilylacetylene.
Aplicação
2-[(Trimethylsilyl)ethynyl]aniline (2-(2-Trimethylsilylethynyl)aniline) may be used in the synthesis of:
- N-(2-trimethylsilylethynylphenyl)methanesulfonamide
- 8-(2-((trimethylsilyl)ethynyl)phenylamino)-7H-naphtho[1,8-bc]acridin-7-one
- 2-phenyl-4-alkoxy quinolines
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
110 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Synthesis and Characterization of 8-(2-((Trimethylsilyl) ethynyl) phenylamino)-7H-naphtho [1,8-bc] acridin-7-one.
Li L, et al.
Synthetic Communications, 38(24), 4415-4425 (2008)
Condensed heteroaromatic ring systems. XIII. One-step synthesis of 2-substituted 1-methylsulfonylindoles from N-(2-halophenyl) methanesulfonamides.
Sakamoto T, et al.
Chemical & Pharmaceutical Bulletin, 36, 1305-1308 (1988)
Marella A, et al.
Saudi Pharmaceutical Journal : SPJ : The Official Publication of the Saudi Pharmaceutical Society, 21(1), 1-2 (2013)