Documentos Principais
658391
Sigma-Aldrich
4-[(Trimethylsilyl)ethynyl]benzonitrile
97%
Sinônimo(s):
4-[2′-(Trimethylsilyl)ethynyl]benzonitrile
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H13NSi
Número CAS:
Peso molecular:
199.32
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
107-111 °C
grupo funcional
nitrile
cadeia de caracteres SMILES
C[Si](C)(C)C#Cc1ccc(cc1)C#N
InChI
1S/C12H13NSi/c1-14(2,3)9-8-11-4-6-12(10-13)7-5-11/h4-7H,1-3H3
chave InChI
WWNSLIBJQBBKKG-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)