Documentos Principais
686360
Sigma-Aldrich
4-[(Trimethylsilyl)ethynyl]aniline
96%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H15NSi
Número CAS:
Peso molecular:
189.33
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
96%
Formulário
solid
pf
94-98 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C[Si](C)(C)C#Cc1ccc(N)cc1
InChI
1S/C11H15NSi/c1-13(2,3)9-8-10-4-6-11(12)7-5-10/h4-7H,12H2,1-3H3
chave InChI
CHTZIDLXGXGNMA-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
>230.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
> 110 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Baybars Köksoy et al.
Food and chemical toxicology : an international journal published for the British Industrial Biological Research Association, 147, 111886-111886 (2020-11-29)
The present work describes the first synthesis of novel asymmetric zinc (II) phthalocyanine (ZnPc) including three boron dipyrromethene (BODIPY) and one ethyloxy azido moieties. Moreover, single walled carbon nanotube (SWCNT) surface was functionalized by this ZnPc containing BODIPY; using the