Documentos Principais
543152
Sigma-Aldrich
4-Diethylamino-2-butyn-1-ol
97%
About This Item
Fórmula linear:
(CH3CH2)2NCH2C≡CCH2OH
Número CAS:
Peso molecular:
141.21
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.479 (lit.)
p.e.
231-232 °C (lit.)
densidade
0.952 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
hydroxyl
cadeia de caracteres SMILES
CCN(CC)CC#CCO
InChI
1S/C8H15NO/c1-3-9(4-2)7-5-6-8-10/h10H,3-4,7-8H2,1-2H3
chave InChI
ACGZBRWTWOZSFU-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
4-Diethylamino-2-butyn-1-ol may be used to synthesize 2,3-butadien-1-ol.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
219.9 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
104.4 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Claisen Rearrangements with Mesityl Oxide Dimethyl Ketal. Synthesis of Ipsdienone, E-and Z-Ocimenone, 2, 6?Dimethyl
Baeckstrom P, et al.
Acta Chemica Scandinavica, 41, 442-447 (1987)