Documentos Principais
543055
Sigma-Aldrich
Ethyl 1-cyano-1-cyclopropanecarboxylate
96%
About This Item
Fórmula linear:
NCC3H4CO2C2H5
Número CAS:
Peso molecular:
139.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
96%
índice de refração
n20/D 1.445 (lit.)
pb
217 °C (lit.)
densidade
1.077 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ester
nitrile
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)C1(CC1)C#N
InChI
1S/C7H9NO2/c1-2-10-6(9)7(5-8)3-4-7/h2-4H2,1H3
chave InChI
FDZLCIITHLSEQK-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ethyl 1-cyano-1-cyclopropanecarboxylate (ethyl 1-cyanocyclopropanecarboxylate) is an alkyl 1-cyanocyclopanecarboxylate. It can be prepared by reacting ethyl cyanoacetate, 1,2-dibromoethane, potassium carbonate and DMSO.
Aplicação
Ethyl 1-cyano-1-cyclopropanecarboxylate may be used as a monomer in the preparation of poly(ethyl trimethylene-1-cyano-1-carboxylate)s.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Anionic ring-opening polymerization of alkyl 1-cyanocyclopropanecarboxylates
Kagumba LC and Penelle J.
Macromolecules, 38.11, 4588-4594 (2005)