540099
(R)-(+)-Styrene oxide
97%, optical purity ee: 97% (GLC)
Sinônimo(s):
(R)-(+)-Phenyloxirane, (R)-Phenylethylene oxide
Ensaio
97%
atividade óptica
[α]20/D +33°, neat
pureza óptica
ee: 97% (GLC)
Lim. expl.
~22 %
índice de refração
n20/D 1.534 (lit.)
p.e.
89-90 °C/23 mmHg (lit.)
densidade
1.051 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ether
phenyl
cadeia de caracteres SMILES
C1O[C@@H]1c2ccccc2
InChI
1S/C8H8O/c1-2-4-7(5-3-1)8-6-9-8/h1-5,8H,6H2/t8-/m0/s1
chave InChI
AWMVMTVKBNGEAK-QMMMGPOBSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- As a chiral initiator in the synthesis of 5-pyrimidyl alkanol from its corresponding aldehyde using diisopropylzinc.
- As a substrate in the stereoselective intermolecular O-alkylation of phenols with epoxides via Friedel–Crafts-type reaction.
- As a substrate in the ring-opening reactions of epoxides with alcohols, carboxylic acids, and thiols using the AlPW12O40 catalyst.
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Carc. 1B - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
176.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
80 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
S56600-1EA | |
540099-25G | 4061837395468 |
540099-5G | 4061832566764 |