540102
(S)-(−)-Styrene oxide
98%, optical purity ee: 98% (GC)
Sinônimo(s):
(S)-(−)-Phenyloxirane, (S)-Phenylethylene oxide
Ensaio
98%
atividade óptica
[α]20/D −33°, neat
pureza óptica
ee: 98% (GC)
índice de refração
n20/D 1.535 (lit.)
p.e.
192-194 °C (lit.)
densidade
1.051 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ether
phenyl
cadeia de caracteres SMILES
C1O[C@H]1c2ccccc2
InChI
1S/C8H8O/c1-2-4-7(5-3-1)8-6-9-8/h1-5,8H,6H2/t8-/m1/s1
chave InChI
AWMVMTVKBNGEAK-MRVPVSSYSA-N
Aplicação
Atenção
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
174.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
79 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?