Documentos Principais
535850
Sigma-Aldrich
Bis(octadecyl)hydroxylamine
powder, 65%
About This Item
Fórmula linear:
[CH3(CH2)17]2NOH
Número CAS:
Peso molecular:
537.99
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Formulário
powder
Nível de qualidade
concentração
65%
pf
96-99 °C (lit.)
solubilidade
H2O: insoluble
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCCN(O)CCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C36H75NO/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-37(38)36-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h38H,3-36H2,1-2H3
chave InChI
ITUWQZXQRZLLCR-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
UV light stabilizer.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)