Documentos
534579
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-2-Amino-1-pentanol
97%
Sinônimo(s):
D-Norvalinol
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)2CH(NH2)CH2OH
Número CAS:
Peso molecular:
103.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
atividade óptica
[α]20/D −17°, c = 1 in chloroform
pf
44-48 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCC[C@@H](N)CO
InChI
1S/C5H13NO/c1-2-3-5(6)4-7/h5,7H,2-4,6H2,1H3/t5-/m1/s1
chave InChI
ULAXUFGARZZKTK-RXMQYKEDSA-N
Aplicação
(R)-(-)-2-Amino-1-pentanol can be used as a chiral building block to prepare:
  • A key intermediate, (R)-N-(p-toluenesulfonyl)-2-propylaziridine, which is utilized in the total synthesis of (R)-1-(benzofuran-2-yl)-2-propylaminopentane.
  • (R)-N-benzyloxycarbonyl-aminoaldehydes as potential substrates for dihydroxyacetone phosphate (DHAP)-dependent aldolases.
  • (R)-2-((2-Aminoquinazolin-4-yl)amino)pentan-1-ol as a potent dual toll-like receptor and modulator.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
204.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
96 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter