Documentos Principais
534587
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-2-Amino-1-pentanol
97%
Sinônimo(s):
L-Norvalinol
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)2CH(NH2)CH2OH
Número CAS:
Peso molecular:
103.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
atividade óptica
[α]20/D +17°, c = 1 in chloroform
pf
44-48 °C (lit.)
grupo funcional
amine
hydroxyl
cadeia de caracteres SMILES
CCC[C@H](N)CO
InChI
1S/C5H13NO/c1-2-3-5(6)4-7/h5,7H,2-4,6H2,1H3/t5-/m0/s1
chave InChI
ULAXUFGARZZKTK-YFKPBYRVSA-N
Aplicação
(S)-(+)-2-Amino-1-pentanol can be used:
  • As a model compound in the study of estimation of dilution enthalpies of (R)-(−)-2-amino-1-pentanol in DMSO+H2O mixtures using isothermal titration calorimeter.
  • As a substrate to prepare tricyclic heterocyclic compounds as possible antagonists of corticotropin-releasing factor-1.
  • As an intermediate in one of the key synthetic steps for the preparation of an antiviral agent telaprevir.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
213.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
101 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Ugi and Passerini reactions of biocatalytically derived chiral aldehydes: application to the synthesis of bicyclic pyrrolidines and of antiviral agent telaprevir
Moni L, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 80(7), 3411-3428 (2015)