Key Documents
534560
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-2-Amino-1-hexanol
97%
Sinônimo(s):
L-Norleucinol
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)3CH(NH2)CH2OH
Número CAS:
Peso molecular:
117.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
atividade óptica
[α]20/D +14°, c = 1 in chloroform
pb
216-218 °C (lit.)
pf
35-40 °C (lit.)
grupo funcional
amine
hydroxyl
cadeia de caracteres SMILES
CCCC[C@H](N)CO
InChI
1S/C6H15NO/c1-2-3-4-6(7)5-8/h6,8H,2-5,7H2,1H3/t6-/m0/s1
chave InChI
DPEOTCPCYHSVTC-LURJTMIESA-N
Aplicação
(S)-(+)-2-Amino-1-hexanol can be used in one of the key synthetic steps for the synthesis of house dust mite (HDM) peptidase allergen Der p 1 inhibitors.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
211.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
99.44 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
The discovery of potent, selective, and reversible inhibitors of the house dust mite peptidase allergen Der p 1: an innovative approach to the treatment of allergic asthma
Newton GK, et al.
Journal of Medicinal Chemistry, 57(22), 9447-9462 (2014)