524670
Luperox® DHD-9, 2-Butanone peroxide solution
~32 wt. % in phthalate-free plasticizer mixture
Sinônimo(s):
2-Butanone peroxide solution, Methyl ethyl ketone peroxide solution
About This Item
Produtos recomendados
adequação da reação
reagent type: oxidant
concentração
~32 wt. % in phthalate-free plasticizer mixture
índice de refração
n20/D 1.437
densidade
0.99 g/mL at 25 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCC(C)(OO)OOC(C)(CC)OO
InChI
1S/C8H18O6/c1-5-7(3,11-9)13-14-8(4,6-2)12-10/h9-10H,5-6H2,1-4H3
chave InChI
WFUGQJXVXHBTEM-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Org. Perox. D - Repr. 2 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
165.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
74 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?