Key Documents
478709
Sigma-Aldrich
Benzyl N-(3-hydroxypropyl)carbamate
97%
Sinônimo(s):
3-(Z-Amino)propanol
About This Item
Fórmula linear:
HO(CH2)3NHCO2CH2C6H5
Número CAS:
Peso molecular:
209.24
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
adequação da reação
reagent type: cross-linking reagent
pf
50-53 °C (lit.)
grupo funcional
Cbz
amine
hydroxyl
cadeia de caracteres SMILES
OCCCNC(OCC1=CC=CC=C1)=O
InChI
1S/C11H15NO3/c13-8-4-7-12-11(14)15-9-10-5-2-1-3-6-10/h1-3,5-6,13H,4,7-9H2,(H,12,14)
chave InChI
WXQCFKYWSKKNKY-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)