Documentos Principais
475521
Sigma-Aldrich
3-(Iodomethyl)pyridine hydriodide
96%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H7I2N
Número CAS:
Peso molecular:
346.94
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
96%
pf
191-195 °C (lit.)
grupo funcional
iodo
cadeia de caracteres SMILES
I[H].ICc1cccnc1
InChI
1S/C6H6IN.HI/c7-4-6-2-1-3-8-5-6;/h1-3,5H,4H2;1H
chave InChI
BAQXGQCFFKMGOQ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
3-(Iodomethyl)pyridine hydriodide is a halogenated heterocyclic building block.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)