682179
2-(Bromomethyl)-6-methylpyridine
97%
Sinônimo(s):
6-Methyl-2-(bromomethyl)pyridine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H8BrN
Número CAS:
Peso molecular:
186.05
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Produtos recomendados
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
38-42 °C
grupo funcional
bromo
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cccc(CBr)n1
InChI
1S/C7H8BrN/c1-6-3-2-4-7(5-8)9-6/h2-4H,5H2,1H3
chave InChI
WJFDCFHWFHCLIW-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Yi-Shan Li et al.
Talanta, 218, 121143-121143 (2020-08-17)
Dipeptidyl peptidase 4 (DPP-4) inhibitors are incretin-based medications used as oral antidiabetic agents for the treatment of type 2 diabetes. However, DPP-4 inhibitors produce side effects like acute pancreatitis, upper respiratory tract infection, nasopharyngitis, urinary tract infection, serious allergies, cardiovascular
Ying-Jung Wu et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 410(28), 7405-7414 (2018-09-08)
In the clinic, ethosuximide is commonly used to treat generalized absence seizures but has recently been repurposed for other diseases. Because of adverse effects and drug interactions, high-throughput therapeutic drug monitoring of ethosuximide is necessary. Microextraction is a simple, effective