Documentos Principais
727520
Sigma-Aldrich
2-(Bromomethyl)quinoline
≥96.5% (GC)
Sinônimo(s):
α-Bromoquinaldine, 2-Quinolinylmethyl bromide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H8BrN
Número CAS:
Peso molecular:
222.08
Beilstein:
115410
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥96.5% (GC)
Formulário
powder
grupo funcional
bromo
cadeia de caracteres SMILES
BrCc1ccc2ccccc2n1
InChI
1S/C10H8BrN/c11-7-9-6-5-8-3-1-2-4-10(8)12-9/h1-6H,7H2
chave InChI
NNAYPIDFVQLEDK-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)