727512
8-(Bromomethyl)quinoline
≥96.5% (GC)
Sinônimo(s):
8-Quinolinylmethyl bromide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H8BrN
Número CAS:
Peso molecular:
222.08
Beilstein:
119140
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Produtos recomendados
Ensaio
≥96.5% (GC)
Formulário
powder
grupo funcional
bromo
cadeia de caracteres SMILES
BrCc1cccc2cccnc12
InChI
1S/C10H8BrN/c11-7-9-4-1-3-8-5-2-6-12-10(8)9/h1-6H,7H2
chave InChI
IAAUGSYGHOFWEW-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Kuppusamy Kanagaraj et al.
iScience, 23(3), 100927-100927 (2020-03-15)
The design and development of specific recognition and sensing systems for biologically important anionic species has received growing attention in recent years, as they play significant roles in biology, pharmacy, and environmental sciences. Herein, a new supramolecular sensing probe L1
Yi-Shan Li et al.
Talanta, 218, 121143-121143 (2020-08-17)
Dipeptidyl peptidase 4 (DPP-4) inhibitors are incretin-based medications used as oral antidiabetic agents for the treatment of type 2 diabetes. However, DPP-4 inhibitors produce side effects like acute pancreatitis, upper respiratory tract infection, nasopharyngitis, urinary tract infection, serious allergies, cardiovascular