Documentos Principais
750883
Sigma-Aldrich
1-(2-Bromoethyl)-1H-pyrrole
97%
Sinônimo(s):
1-(2-Bromoethyl)pyrrole
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H8BrN
Número CAS:
Peso molecular:
174.04
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.548
densidade
1.434 g/mL at 25 °C
grupo funcional
bromo
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
BrCCn1cccc1
InChI
1S/C6H8BrN/c7-3-6-8-4-1-2-5-8/h1-2,4-5H,3,6H2
chave InChI
QBAVHEZVBGASER-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
203.9 °F
Ponto de fulgor (°C)
95.5 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)