P43807
4-(Chloromethyl)pyridine hydrochloride
97%
Sinônimo(s):
4-Picolyl chloride hydrochloride
Ensaio
97%
Formulário
powder
pf
166-173 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].ClCc1ccncc1
InChI
1S/C6H6ClN.ClH/c7-5-6-1-3-8-4-2-6;/h1-4H,5H2;1H
chave InChI
ZDHKVKPZQKYREU-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?