Ensaio
≥98%
índice de refração
n20/D 1.411 (lit.)
p.e.
104 °C (lit.)
pf
−55 °C (lit.)
densidade
0.752 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCN
InChI
1S/C5H13N/c1-2-3-4-5-6/h2-6H2,1H3
chave InChI
DPBLXKKOBLCELK-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
42.8 °F
Ponto de fulgor (°C)
6 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)