218286
(+)-Dihydrocarvone, mixture of isomers
98%
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
5.2 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
0.06 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
98%
Formulário
liquid
atividade óptica
[α]22/D +17°, neat
índice de refração
n20/D 1.471 (lit.)
p.e.
87-88 °C/6 mmHg (lit.)
densidade
0.929 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ketone
cadeia de caracteres SMILES
CC1CCC(CC1=O)C(C)=C
InChI
1S/C10H16O/c1-7(2)9-5-4-8(3)10(11)6-9/h8-9H,1,4-6H2,2-3H3
chave InChI
AZOCECCLWFDTAP-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
177.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
81 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?