Documentos Principais
461555
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-N-(1-Phenylethyl)maleimide
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H11NO2
Número CAS:
Peso molecular:
201.22
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
atividade óptica
[α]24/D +61°, c = 2 in ethanol
índice de refração
n20/D 1.556 (lit.)
pb
110-115 °C/0.004 mmHg (lit.)
densidade
1.138 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
imide
maleimide
phenyl
cadeia de caracteres SMILES
C[C@@H](N1C(=O)C=CC1=O)c2ccccc2
InChI
1S/C12H11NO2/c1-9(10-5-3-2-4-6-10)13-11(14)7-8-12(13)15/h2-9H,1H3/t9-/m1/s1
chave InChI
PWZXUQWQRVKGAH-SECBINFHSA-N
Aplicação
This optically active maleimide undergoes radical copolymerization with styrene to yield a ~1:1 copolymer (~98%). Vinyl copolymers with asymmetric main chains can be used as nonlinear optical materials. Dienophile for diastereoselective Diels-Alder reactions.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Baldwin, S.W. et al.
Tetrahedron Letters, 32, 5877-5877 (1991)
Donnelly, I.H. et al.
J. Chem. Soc. Perkin Trans. II, 1821-1821 (1996)
Oishi, T. et al.
Polymer, 34, 2644-2644 (1993)