Documentos Principais
JKA5036
Sigma-Aldrich
Maleimide-PEG5K
average MN 5,000, OH, cross-linking reagent thiol reactive
Sinônimo(s):
Maleimide-PEG-OH, MAL-PEG-OH, Maleimide, Polyethylene glycol
About This Item
Fórmula linear:
C4H2O2NCH2CH2CONH(CH2CH2O)nH
Código UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Nome do produto
Maleimide-PEG5K-OH, average Mn 5,000
Formulário
solid
peso molecular
average Mn 5,000
adequação da reação
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: thiol reactive
arquitetura do polímero
shape: linear
functionality: heterobifunctional
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Maleimide PEG Hydroxyl. Maleimide is thiol reactive and Hydroxyl is stable.
Aplicação
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Informações legais
Product of JenKem Technology
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Song, W., et al.
Biomaterials, 35(9) (2014)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
JKA5036-1G4061833866948