Key Documents
423327
Sigma-Aldrich
2,4-Di-tert-butyl-6-(5-chloro-2H-benzotriazol-2-yl)phenol
98%
Sinônimo(s):
2,4-Di-(tert -butyl)-6-(5-chloro-2H -benzo[d ][1,2,3]triazol-2-yl)phenol, 2-(2-Hydroxy-3,5-di-tert -butylphenyl)-5-chloro-2H -benzotriazole, 2-(2-Hydroxy-3,5-di-tert -butylphenyl)-5-chlorobenzotriazole, 2-(5-Chloro-2H -benzotriazol-2-yl)-4,6-bis(1,1-dimethylethyl)phenol, 5-Chloro-2-(3,5-di-tert -butyl-2-hydroxyphenyl)benzotriazole
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C20H24ClN3O
Número CAS:
Peso molecular:
357.88
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
98%
pf
150-153 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)c1cc(c(O)c(c1)C(C)(C)C)-n2nc3ccc(Cl)cc3n2
InChI
1S/C20H24ClN3O/c1-19(2,3)12-9-14(20(4,5)6)18(25)17(10-12)24-22-15-8-7-13(21)11-16(15)23-24/h7-11,25H,1-6H3
chave InChI
UWSMKYBKUPAEJQ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
2,4-Di-tert-butyl-6-(5-chloro-2H-benzotriazol-2-yl)phenol belongs to the class of benzotriazole based UV absorbers and UV filters, which can be used in cosmetics and personal care products, such as shampoos, body lotions and sunscreens.
Aplicação
UV absorber
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Multiresidue analytical method for the determination of antimicrobials, preservatives, benzotriazole UV stabilizers, flame retardants and plasticizers in fish using ultra high performance liquid chromatography coupled with tandem mass spectrometry.
Kim J, et al.
Journal of Chromatography A, 1218(22), 3511-3520 (2011)