535788
2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-6-dodecyl-4-methylphenol
About This Item
Produtos recomendados
índice de refração
n20/D 1.574 (lit.)
pf
>350 °C (lit.)
solubilidade
H2O: insoluble <0.01 ppm at 20 °C
acetone, chloroform, ethyl acetate, n-hexane, methylene chloride, and toluene: 50 wt. % at 20 °C
densidade
0.911 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OC(C(N1N=C2C=CC=CC2=N1)=CC(C)=C3)=C3CCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C25H35N3O/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-15-21-18-20(2)19-24(25(21)29)28-26-22-16-13-14-17-23(22)27-28/h13-14,16-19,29H,3-12,15H2,1-2H3
chave InChI
VQMHSKWEJGIXGA-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Imparts outstanding light stability and protection efficiency without imparting any yellowness to the protected substrate.
forma física
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 4
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
112.8 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)