Documentos Principais
417297
Sigma-Aldrich
Methylzinc chloride solution
2.0 M in THF
Sinônimo(s):
Chloromethylzinc
About This Item
Fórmula linear:
CH3ZnCl
Número CAS:
Peso molecular:
115.88
Beilstein:
969141
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulário
liquid
concentração
2.0 M in THF
p.e.
67 °C
densidade
1.033 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
C[Zn]Cl
InChI
1S/CH3.ClH.Zn/h1H3;1H;/q;;+1/p-1
chave InChI
ASUSLKVOTPUROZ-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
Methylzinc chloride can be used in:
  • Ni-catalyzed one-pot Negishi coupling with amino-heteroaryl chlorides.
  • Cross-coupling with aryl fluorides in the presence of a nickel catalyst.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
1.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-17 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
A convenient one-pot Negishi coupling of amino-heteroaryl chlorides and alkyl bromides
Walters IAS
Tetrahedron Letters, 47(3), 341-344 (2006)
Nickel-catalyzed cross-coupling of aryl fluorides and organozinc reagents
Zhu F and Wang Z
The Journal of Organic Chemistry, 79(10), 4285-4292 (2014)