406023
Diethylzinc solution
1.0 M in heptane
Sinônimo(s):
Zincdiethyl
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
liquid
Nível de qualidade
concentração
1.0 M in heptane
p.e.
98 °C
densidade
0.74 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
CC[Zn]CC
InChI
1S/2C2H5.Zn/c2*1-2;/h2*1H2,2H3;
chave InChI
HQWPLXHWEZZGKY-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- Bis(pyridylpyrrolyl)zinc luminescent complexes.
- A versatile building block, 5-(ketoaryl)thiazole.
- ZnxCd1-xSe nanocrystals having high luminescence properties.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
Órgãos-alvo
Central nervous system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
12.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-11 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
406023-100ML | 4061838127235 |
406023-800ML | 4061838127242 |