Documentos Principais
680982
Sigma-Aldrich
Cyclopropylzinc bromide solution
0.5 M in THF
Sinônimo(s):
Bromocyclopropylzinc, Cyclopropane, zinc complex, Cyclopropylzinc(II) bromide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C3H5BrZn
Número CAS:
Peso molecular:
186.37
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulário
liquid
concentração
0.5 M in THF
densidade
0.969 g/mL at 25 °C
0.969 g/mL at 25 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Br[Zn]C1CC1
Br[Zn]C1CC1
InChI
1S/C3H5.BrH.Zn/c1-2-3-1;;/h1H,2-3H2;1H;/q;;+1/p-1
1S/C3H5.BrH.Zn/c1-2-3-1;;/h1H,2-3H2;1H;/q;;+1/p-1
chave InChI
DUXRKEPSNWXJGV-UHFFFAOYSA-M
DUXRKEPSNWXJGV-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
Active nucleophile in Pd-catalyzed cross-coupling of heteroaryl halides.
Informações legais
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
1.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-17 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Campbell, J. B. et al.
Synthetic Communications, 19, 2265-2265 (1989)