568112
Diisopropylzinc solution
1.0 M in toluene
Sinônimo(s):
Bis(1-methylethyl)zinc, Bis(isopropyl)zinc
About This Item
Produtos recomendados
Nível de qualidade
concentração
1.0 M in toluene
densidade
0.895 g/mL at 25 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)[Zn]C(C)C
InChI
1S/2C3H7.Zn/c2*1-3-2;/h2*3H,1-2H3;
chave InChI
KDUNMLRPPVCIGP-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Pyr. Liq. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 - STOT SE 3 - Water-react 2
Órgãos-alvo
Central nervous system, Respiratory system
Código de classe de armazenamento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
23.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-5 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?