414131
1-Bromopinacolone
≥97%
Sinônimo(s):
1-Bromo-3,3-dimethyl-2-butanone, Bromomethyl tert-butyl ketone
Ensaio
≥97%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.466 (lit.)
pb
188-194 °C (lit.)
pf
−10 °C (lit.)
densidade
1.331 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
ketone
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)C(=O)CBr
InChI
1S/C6H11BrO/c1-6(2,3)5(8)4-7/h4H2,1-3H3
chave InChI
SAIRZMWXVJEBMO-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
167.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
75 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?