Documentos Principais
401277
Sigma-Aldrich
Cesium oxalate
≥99.9% trace metals basis
Sinônimo(s):
Oxalic acid cesium salt
About This Item
Fórmula linear:
(COOCs)2
Número CAS:
Peso molecular:
353.83
Beilstein:
3709030
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.9% trace metals basis
Formulário
powder
Impurezas
≤1000.0 ppm Trace Metal Analysis
cadeia de caracteres SMILES
[Cs+].[Cs+].[O-]C(=O)C([O-])=O
InChI
1S/C2H2O4.2Cs/c3-1(4)2(5)6;;/h(H,3,4)(H,5,6);;/q;2*+1/p-2
chave InChI
HEQUOWMMDQTGCX-UHFFFAOYSA-L
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Egor Evlyukhin et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 20(28), 18949-18956 (2018-06-06)
X-ray induced damage has been known for decades and has largely been viewed as a tremendous nuisance. We, on the other hand, harness the highly ionizing and penetrating properties of hard X-rays to initiate novel decomposition and synthetic chemistry. Here